Diphenylphosphinoxid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR350120-100G OR350120-25G OR350120-500G
APOSOR350120-100GEA 126 EUR
APOSOR350120-100G APOSOR350120-25G APOSOR350120-500G
Diphenylphosphinoxid 97%
Diphenylphosphine oxide
Formel: C₁₂H₁₁OP
Siedepunkt: 105 °C/0,1mmHg
Schmelzpunkt: 56…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002079
CAS-Nummer: 4559-70-0