1,4-Dihydro-2,6-dimethylpyridin-3,5-dicarbonsäure-diethylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Hantzsch Ester, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 1,4-dihydro-3,5-pyridinecarboxylate, Etidin, Diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
OR350125-100G
APOSOR350125-100GEA 21.9 EUR
APOSOR350125-100G
1,4-Dihydro-2,6-dimethylpyridin-3,5-dicarbonsäure-diethylester 95%
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
Formel: C₁₃H₁₉NO₄
Molecular Weight: 253,30 g/mol
Schmelzpunkt: 178…183 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005951
CAS-Nummer: 1149-23-1
EINECS: 214-561-6