4-(Dimethylamino)zimtsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR350131-5G
APOSOR350131-5GEA 0 EUR
APOSOR350131-5G
4-(Dimethylamino)zimtsäure
4-(Dimethylamino)zimtsäure
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004397
CAS-Nummer: 1552-96-1