2,6-Dibromo-4-chlorophenol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR350143-1G
APOSOR350143-1GEA 59.6 EUR
APOSOR350143-1G
2,6-Dibromo-4-chlorophenol
2,6-Dibromo-4-chlorophenol
Formel: C₆H₃Br₂ClO
Molecular Weight: 286,348 g/mol
Schmelzpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00029751
CAS-Nummer: 5324-13-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR