4-oxo-3,4-Dihydroquinazoline-6-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR350144-250MG
APOSOR350144-250MGEA
178
EUR
APOSOR350144-250MG
4-oxo-3,4-Dihydroquinazoline-6-carbonitrile
4-oxo-3,4-Dihydroquinazoline-6-carbonitrile
Formel:
C₉H₅N₃O Molecular Weight: 171,156 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20039986 CAS-Nummer: 117297-41-3 |