3,5-Dimethylbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
OR350145-25G
APOSOR350145-25GEA 59.6 EUR
APOSOR350145-25G
3,5-Dimethylbenzonitril
3,5-Dimethylbenzonitril
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060670
CAS-Nummer: 22445-42-7