Ethyl-4-methylpyrrol-2-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 4-Methyl-2-pyrrolecarboxylate
OR350171-1G
APOSOR350171-1GEA 154 EUR
APOSOR350171-1G
Ethyl-4-methylpyrrol-2-carboxylat 95%
Ethyl-4-methylpyrrol-2-carboxylat
Formel: C₈H₁₁NO₂
Molecular Weight: 153,1800 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191668
CAS-Nummer: 40611-85-6