Ethyl-4-cyanbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Cyanbenzoesäureethylester
OR350177-25G
APOSOR350177-25GEA 72.5 EUR
APOSOR350177-25G
Ethyl-4-cyanbenzoat
Ethyl-4-cyanbenzoat
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175.19 g/mol
Siedepunkt: 152
Schmelzpunkt: 54
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001824
CAS-Nummer: 7153-22-2