5-Formylsalicylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Formyl-2-hydroxybenzoic acid
OR350179-100G
APOSOR350179-100GEA 84.1 EUR
APOSOR350179-100G
5-Formylsalicylsäure 97%
5-Formylsalicylsäure
Formel: C₈H₆O₄
Molecular Weight: 166,1308 g/mol
Schmelzpunkt: 250 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006945
CAS-Nummer: 616-76-2