(3-Formyl-5-methylphenyl)boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Fornyl-5-methylphenylboronic acid
OR350181-1G
APOSOR350181-1GEA 58 EUR
APOSOR350181-1G
(3-Formyl-5-methylphenyl)boronic acid
(3-Formyl-5-methylphenyl)boronic acid
Formel: C₈H₉BO₃
Molecular Weight: 163,966 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08276762
CAS-Nummer: 870777-33-6