N-alpha-FMOC-Nepsilon-BOC-L-Lysin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-ε-(tert-Butoxycarbonyl)-N-ɑ-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-6-((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acid, N-ε-Boc-N-ɑ-Fmoc-L-lysine, Fmoc-Lys(Boc)-OH
OR350184-100G
OR350184-25G
OR350184-500G
APOSOR350184-100GEA
75.4
EUR
APOSOR350184-100G
APOSOR350184-25G
APOSOR350184-500G
N-alpha-FMOC-Nepsilon-BOC-L-Lysin 97%
N-alpha-FMOC-Nepsilon-BOC-L-Lysin
Formel:
C₂₆H₃₂N₂O₆ Schmelzpunkt: 129…135 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00037138 CAS-Nummer: 71989-26-9 |