N-alpha-FMOC-Nepsilon-BOC-L-Lysin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR350184-100G
OR350184-25G
OR350184-500G
APOSOR350184-100GEA
0
EUR
APOSOR350184-100G
APOSOR350184-25G
APOSOR350184-500G
N-alpha-FMOC-Nepsilon-BOC-L-Lysin 97%
N-alpha-FMOC-Nepsilon-BOC-L-Lysin
Formel:
C₂₆H₃₂N₂O₆ Schmelzpunkt: 129…135 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00037138 CAS-Nummer: 71989-26-9 |