Hexadecyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Hexadecyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid Hexadecyl ester
OR350187-25G
APOSOR350187-25GEA
21.9
EUR
APOSOR350187-25G
Hexadecyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate 98%
Hexadecyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
Formel:
C₃₁H₅₄O₃ Molecular Weight: 474,77 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00180757 CAS-Nummer: 67845-93-6 |