(3-(1-Hydroxyethyl)phenyl)boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR350193-1G
APOSOR350193-1GEA
87
EUR
APOSOR350193-1G
(3-(1-Hydroxyethyl)phenyl)boronic acid
(3-(1-Hydroxyethyl)phenyl)boronic acid
Formel:
C₈H₁₁BO₃ Molecular Weight: 165,982 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112541 CAS-Nummer: 1036760-03-8 |