2-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR350194-1G
APOSOR350194-1GEA 224 EUR
APOSOR350194-1G
2-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)acetic acid
2-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)acetic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10698203
CAS-Nummer: 1912-42-1