3-Hydroxy-4-methoxybenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)anisol, 5-(Hydroxymethyl)-2-methoxyphenol, (3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)methanol
OR350196-100G
APOSOR350196-100GEA
115
EUR
APOSOR350196-100G
3-Hydroxy-4-methoxybenzylalkohol
3-Hydroxy-4-methoxybenzylalkohol
Formel:
C₈H₁₀O₃ Molecular Weight: 154,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004644 CAS-Nummer: 4383-06-6 |