(3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR350197-1G
APOSOR350197-1GEA
162
EUR
APOSOR350197-1G
(3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)boronic acid
(3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)boronic acid
Formel:
C₉H₁₃BO₃ Molecular Weight: 180,009 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09992906 CAS-Nummer: 955369-43-4 |