(4-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR350200-1G
APOSOR350200-1GEA
60.9
EUR
APOSOR350200-1G
(4-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)boronic acid
(4-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)boronic acid
Formel:
C₉H₁₃BO₃ Molecular Weight: 180,009 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09992905 CAS-Nummer: 886593-45-9 |