5-Iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR350206-1G
APOSOR350206-1GEA
62.5
EUR
APOSOR350206-1G
5-Iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
5-Iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
Formel:
C₈H₁₁IN₂O Molecular Weight: 278,09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19237232 CAS-Nummer: 1311197-82-6 |