Methylcyclohexancarboxylat > 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR350217-25G
APOSOR350217-25GEA 21.9 EUR
APOSOR350217-25G
Methylcyclohexancarboxylat > 98%
Methylcyclohexancarboxylat
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142.2 g/mol
Siedepunkt: 183 °C
Dichte: 0.98 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001458
CAS-Nummer: 4630-82-4
UN: 3272
ADR: 3 III