1-Methyl-1H-pyrrol-2-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, 1-Methylpyrrole-2-aldehyde, 1-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, 1-Methylpyrrol-2-carbaldehyde, 2-Formyl-1-methylpyrrole
OR350219-100G
APOSOR350219-100GEA 163 EUR
APOSOR350219-100G
1-Methyl-1H-pyrrol-2-carbaldehyd
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003087
CAS-Nummer: 1192-58-1