Methyl-3-piperidincarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl piperidine-3-carboxylate
OR350220-100G
APOSOR350220-100GEA
104
EUR
APOSOR350220-100G
Methyl-3-piperidincarboxylat
Methyl-3-piperidincarboxylat
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Molecular Weight: 143,1836 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00797850 CAS-Nummer: 50585-89-2 |