3,5-Dihydroxytoluol Monohydrat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Orcin Monohydrat, 5-Methylresorcin Monohydrat
OR350224-100G
APOSOR350224-100GEA 209 EUR
APOSOR350224-100G
3,5-Dihydroxytoluol Monohydrat
3,5-Dihydroxytoluol Monohydrat
Formel: C₇H₈O₂·1H₂O
Molecular Weight: 142,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149092
CAS-Nummer: 6153-39-5