4-Methoxybenzyl-acetat
Lieferant: Apollo Scientific
OR350225-100G
APOSOR350225-100GEA
0
EUR
APOSOR350225-100G
4-Methoxybenzyl-acetat
4-Methoxybenzyl-acetat
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00038509 CAS-Nummer: 104-21-2 |