N-Phenyl-m-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
OR350228-100G
APOSOR350228-100GEA
0
EUR
APOSOR350228-100G
N-Phenyl-m-toluidin
N-Phenyl-m-toluidin
Formel:
C₁₃H₁₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008530 CAS-Nummer: 1205-64-7 |