Methyl-6-brom-2-naphthoat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 6-bromo-2-naphthoate
OR350229-100G
APOSOR350229-100GEA
241
EUR
APOSOR350229-100G
Methyl-6-brom-2-naphthoat
Methyl-6-brom-2-naphthoat
Formel:
C₁₂H₉BrO₂ Molecular Weight: 265,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00100408 CAS-Nummer: 33626-98-1 |