α-Brom-o-xylol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR350233-100G OR350233-25G
APOSOR350233-100GEA 464 EUR
APOSOR350233-100G APOSOR350233-25G
α-Brom-o-xylol 98%
α-Brom-o-xylol
Formel: C₈H₉Br
Siedepunkt: 216…217 °C
Schmelzpunkt: 16…20 °C
Dichte: 1,381 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000174
CAS-Nummer: 89-92-9
EINECS: 201-951-6
UN: 1701
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR