α-Brom-o-xylol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR350233-100G
OR350233-25G
APOSOR350233-100GEA
464
EUR
APOSOR350233-100G
APOSOR350233-25G
α-Brom-o-xylol 98%
α-Brom-o-xylol
Formel:
C₈H₉Br Siedepunkt: 216…217 °C Schmelzpunkt: 16…20 °C Dichte: 1,381 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000174 CAS-Nummer: 89-92-9 EINECS: 201-951-6 UN: 1701 ADR: 6.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...