Methyl-2,5-dihydroxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,5-Dihydroxybenzoesäuremethylester, Gentisinsäuremethylester
OR350235-100G
APOSOR350235-100GEA 71.2 EUR
APOSOR350235-100G
Methyl-2,5-dihydroxybenzoat
Methyl-2,5-dihydroxybenzoat
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016464
CAS-Nummer: 2150-46-1