1-Methyl-2-piperidinmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR350237-100G
APOSOR350237-100GEA
81.2
EUR
APOSOR350237-100G
1-Methyl-2-piperidinmethanol
1-Methyl-2-piperidinmethanol
Formel:
C₇H₁₅NO Molecular Weight: 129,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006494 CAS-Nummer: 20845-34-5 |