Methyl-2-(4-(tert-butyl)phenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-(4-(tert-butyl)phenyl)acetate
OR350246-100G
APOSOR350246-100GEA
81.2
EUR
APOSOR350246-100G
Methyl-2-(4-(tert-butyl)phenyl)acetate
Methyl-2-(4-(tert-butyl)phenyl)acetate
Formel:
C₁₃H₁₈O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051913 CAS-Nummer: 3549-23-3 |