(3-Methoxy-4-methylphenyl)acetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Methoxy-4-methylphenylacetonitrile
OR350248-5G
APOSOR350248-5GEA 62.5 EUR
APOSOR350248-5G
(3-Methoxy-4-methylphenyl)acetonitril
(3-Methoxy-4-methylphenyl)acetonitril
Formel: C₁₀H₁₁NO
Molecular Weight: 161,2004 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060309
CAS-Nummer: 64829-31-8