2-Methyl-3-(methylthio)pyrazin
Lieferant: Apollo Scientific
OR350253-5G
APOSOR350253-5GEA
0
EUR
APOSOR350253-5G
2-Methyl-3-(methylthio)pyrazin
2-Methyl-3-(methylthio)pyrazine
Formel:
C₆H₈N₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014610 CAS-Nummer: 2882-20-4 |