Methyl-1-amino-1-cyclopentancarboxylat-hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
OR350260-5G
APOSOR350260-5GEA
0
EUR
APOSOR350260-5G
Methyl-1-amino-1-cyclopentancarboxylat-hydrochlorid
Methyl-1-aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840364 CAS-Nummer: 60421-23-0 |