2-Methyl-3-tetrahydrothiophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Dihydro-2-methyl-3(2H)-thiophenone, 2-Methyl-3-oxotetrahydrothiophene
OR350261-25G
APOSOR350261-25GEA 79.9 EUR
APOSOR350261-25G
2-Methyl-3-tetrahydrothiophenone
2-Methyl-3-tetrahydrothiophenone
Formel: C₅H₈OS
Molecular Weight: 116,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078280
CAS-Nummer: 13679-85-1