Methyl-1,2,4-triazol-3-carboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate, Methyl 1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
OR350262-500G
APOSOR350262-500GEA
74.1
EUR
APOSOR350262-500G
Methyl-1,2,4-triazol-3-carboxylat 97%
Methyl-1,2,4-triazol-3-carboxylat
Formel:
C₄H₅N₃O₂ Molecular Weight: 127.10 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00135989 CAS-Nummer: 4928-88-5 |