Methyl-4-amino-2-chlorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR350268-100G
APOSOR350268-100GEA
253
EUR
APOSOR350268-100G
Methyl-4-amino-2-chlorbenzoat
Methyl-4-amino-2-chlorbenzoat
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840484 CAS-Nummer: 46004-37-9 |