2-(3-Methoxybenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3-Methoxybenzyl)boronic Acid Pinacol Ester
OR350269-250MG
APOSOR350269-250MGEA
134
EUR
APOSOR350269-250MG
2-(3-Methoxybenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(3-Methoxybenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel:
C₁₄H₂₁BO₃ Molecular Weight: 248,126 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10698524 CAS-Nummer: 797762-23-3 |