p-Tolylacetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-Methylphenyl)acetonitril, 4-Methylbenzylcyanid
OR350270-100G
APOSOR350270-100GEA
77
EUR
APOSOR350270-100G
p-Tolylacetonitril
p-Tolylacetonitril
Formel:
C₉H₉N Molecular Weight: 131,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001922 CAS-Nummer: 2947-61-7 |