2-(Methylthio)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Hydroxythioanisole
OR350271-25G
APOSOR350271-25GEA
120
EUR
APOSOR350271-25G
2-(Methylthio)phenol 98%
2-(Methylthio)phenol
Formel:
C₇H₈OS Molecular Weight: 140.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002211 CAS-Nummer: 1073-29-6 |