5-Methoxynicotinonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR350274-5G
APOSOR350274-5GEA
230
EUR
APOSOR350274-5G
5-Methoxynicotinonitrile 98%
5-Methoxynicotinonitrile
Formel:
C₇H₆N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09909444 CAS-Nummer: 298204-74-7 |