6-Methyl-5-nitro-2,4(1H,3H)-pyrimidindion
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Methyl-5-nitrouracil, 2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine
OR350278-5G
APOSOR350278-5GEA
58
EUR
APOSOR350278-5G
6-Methyl-5-nitro-2,4(1H,3H)-pyrimidindion
5-Nitro-6-methyluracil
Formel:
C5H5N3O4 Molecular Weight: 171,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047362 CAS-Nummer: 16632-21-6 |