Methyl-3-(2-bromphenyl)propanoat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(2-Bromophenyl)propionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(2-bromophenyl)propanoate
OR350280-25G
APOSOR350280-25GEA 115 EUR
APOSOR350280-25G
Methyl-3-(2-bromphenyl)propanoat
Methyl-3-(2-bromphenyl)propanoat
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
Molecular Weight: 243,10 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09953149
CAS-Nummer: 66191-86-4