1-N-Boc-4-(4-bromophenyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR350304-5G
APOSOR350304-5GEA 105 EUR
APOSOR350304-5G
1-N-Boc-4-(4-bromophenyl)piperidine
1-N-Boc-4-(4-bromophenyl)piperidine
Formel: C₁₆H₂₂BrNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878774
CAS-Nummer: 769944-78-7