Carbobenzyloxy-beta-Alanin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Carbobenzyloxy-beta-alanine
OR350305-100G
APOSOR350305-100GEA
59.6
EUR
APOSOR350305-100G
Carbobenzyloxy-beta-Alanin
Carbobenzyloxy-beta-Alanin
Formel:
C₁₁H₁₃NO₄ Molecular Weight: 223,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037292 CAS-Nummer: 2304-94-1 |