N-(Tert-Butoxycarbonyl)-1 H-Pyrazol-1-Carboxamidin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(N-Boc-amidino)pyrazole, N-Boc-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)carbamimidoyl]pyrazole, N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amidino]pyrazole, N-Boc-1-Guanylpyrazole
OR350307-25G
APOSOR350307-25GEA
65.4
EUR
APOSOR350307-25G
N-(Tert-Butoxycarbonyl)-1 H-Pyrazol-1-Carboxamidin
N-(Tert-Butoxycarbonyl)-1 H-Pyrazol-1-Carboxamidin
Formel:
C₉H₁₄N₄O₂ Molecular Weight: 210.24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216663 CAS-Nummer: 152120-61-1 |