N-Chlorphthalimid
Lieferant: Apollo Scientific
OR350308-100G
APOSOR350308-100GEA
87
EUR
APOSOR350308-100G
N-Chlorphthalimid
N-Chlorphthalimid
Formel:
C₈H₄ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023027 CAS-Nummer: 3481-09-2 |