O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(Aminooxy)tetrahydro-2H-pyran, N-(2-tetrahydropyranyloxy)amine, O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine

OR350311-25G OR350311-100G OR350311-5G
APOSOR350311-25GEA 159 EUR
APOSOR350311-25G APOSOR350311-100G APOSOR350311-5G
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine 98%
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine
Formel: C₅H₁₁NO₂
Siedepunkt: 81 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 34…37 °C
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD01321374
CAS-Nummer: 6723-30-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR