3-Piperidinmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(Hydroxymethyl)piperidine
OR350315-100G
APOSOR350315-100GEA 89.9 EUR
APOSOR350315-100G
3-Piperidinmethanol
3-Piperidinmethanol
Formel: C₆H₁₃NO
Molecular Weight: 115,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005997
CAS-Nummer: 4606-65-9