1,3-Phenylendiessigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR350319-25G
APOSOR350319-25GEA 149 EUR
APOSOR350319-25G
1,3-Phenylendiessigsäure
1,3-Phenylendiessigsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004341
CAS-Nummer: 19806-17-8